3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC2189-1G PC2189-500MG
APOSPC2189-1GEA 559 CHF
APOSPC2189-1G APOSPC2189-500MG
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂S
MW: 214,257 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00816765
CAS-Nummer: 259544-93-9