2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2181-1G PC2181-5G
APOSPC2181-1GEA 161 CHF
APOSPC2181-1G APOSPC2181-5G
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₂F₆O
MW: 274.203 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777113
CAS-Nummer: 196314-61-1