Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-Decafluoro-2-iodo-2-(trifluoromethyl)pentane, 2-Iodoperfluoro(2-methylpentane)
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 69.6 CHF
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formel: C₆F₁₃I
MW: 445,948 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Dichte: 2.14 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082619
CAS-Nummer: 102780-88-1