3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC210142-100MG PC210142-1G PC210142-250MG
APOSPC210142-100MGEA 0 CHF
APOSPC210142-100MG APOSPC210142-1G APOSPC210142-250MG
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₇F₃N₂
MW: 188,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024501
CAS-Nummer: 1150618-34-0