1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210140-100MG
PC210140-250MG
APOSPC210140-100MGEA
213
CHF
APOSPC210140-100MG
APOSPC210140-250MG
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₀F₂O MW: 172.172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28519456 CAS-Nummer: 1783382-76-2 |