2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoro-4,6-dimethoxybenzaldehyde
PC210139-100MG
PC210139-250MG
APOSPC210139-100MGEA
1730
CHF
APOSPC210139-100MG
APOSPC210139-250MG
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde
Formel:
C₉H₉FO₃ MW: 184.164 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18906188 CAS-Nummer: 214492-73-6 |