8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210135-100MG PC210135-1G
APOSPC210135-100MGEA 407 CHF
APOSPC210135-100MG APOSPC210135-1G
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₉FO
MW: 164,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038616
CAS-Nummer: 127169-82-8