4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210132-1G
APOSPC210132-1GEA
142
CHF
APOSPC210132-1G
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
4-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄FIN₂ MW: 262,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11007929 CAS-Nummer: 1082041-87-9 |