N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210079-1G PC210079-500MG
APOSPC210079-1GEA 532 CHF
APOSPC210079-1G APOSPC210079-500MG
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Formel: C₁₄H₁₂ClF₃N₄OS
MW: 376,784 g/mol
Melting Pt: 196…198 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28369723
CAS-Nummer: 1656294-82-4