1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210076-1G
PC210076-500MG
APOSPC210076-1GEA
1070
CHF
APOSPC210076-1G
APOSPC210076-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₁₀H₈ClF₃N₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28347882 CAS-Nummer: 1644602-68-5 |