2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210069-1G
PC210069-500MG
APOSPC210069-1GEA
674
CHF
APOSPC210069-1G
APOSPC210069-500MG
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Formel:
C₁₃H₆Cl₂F₃N₃ MW: 332,108 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28127035 CAS-Nummer: 1630096-66-0 |