Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210054-1G
APOSPC210054-1GEA 936 CHF
APOSPC210054-1G
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-amino-2-sulphanylidene-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂S₂
MW: 348,364 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02089347
CAS-Nummer: 312922-28-4