2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC210051-1G
APOSPC210051-1GEA 936 CHF
APOSPC210051-1G
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
2-Amino-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆FN₃O·ClH
MW: 273,734 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28041366
CAS-Nummer: 1605772-63-1