4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC210045-1G
PC210045-5G
PC210045-25G
APOSPC210045-1GEA
26.2
CHF
APOSPC210045-1G
APOSPC210045-5G
APOSPC210045-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O MW: 220.999 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847047 CAS-Nummer: 357405-75-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |