1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 698 CHF
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Formel: C₆H₈F₆O
Siedepunkt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28016154
CAS-Nummer: 10315-75-0