5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC210040-1G PC210040-500MG
APOSPC210040-1GEA 645 CHF
APOSPC210040-1G APOSPC210040-500MG
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
5-Fluoro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261202
CAS-Nummer: 83802-71-5