(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Lieferant: Apollo Scientific
PC210026-1G PC210026-5G
APOSPC210026-1GEA 123 CHF
APOSPC210026-1G APOSPC210026-5G
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
(3-Chlorophenyl)trifluoroboranuide tetrabutylazanium
Formel: C₆H₄BClF₃·N(C₄H₉)₄
MW: 421.819 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28101523
CAS-Nummer: 411206-87-6