Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Lieferant: Apollo Scientific
PC210021-1G
PC210021-5G
APOSPC210021-1GEA
123
CHF
APOSPC210021-1G
APOSPC210021-5G
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Tetrabutylazanium trifluoro(4-fluorophenyl)boranuide
Formel:
C₆H₄BF₄·N(C₄H₉)₄ MW: 405,364 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28101518 CAS-Nummer: 1291068-40-0 |