4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)prop-1-ene
PC2062-5G
PC2062-25G
APOSPC2062-5GEA
862
CHF
APOSPC2062-5G
APOSPC2062-25G
4,4,4-Trifluorobut-1-ene 97%
4,4,4-Trifluorobut-1-ene
Formel:
C₄H₅F₃ MW: 110,078 g/mol Siedepunkt: 11 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02262195 CAS-Nummer: 1524-26-1 UN: 3161 ADR: 2.1, |