5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 627 CHF
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formel: C₇H₄FNO₂
MW: 153,111 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11846402
CAS-Nummer: 99822-23-8