3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201381-100MG
PC201381-250MG
PC201381-1G
APOSPC201381-100MGEA
170
CHF
APOSPC201381-100MG
APOSPC201381-250MG
APOSPC201381-1G
3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
3,6-Difluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄F₂N₂ MW: 130,095 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13175493 CAS-Nummer: 944799-22-8 |