5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201380-5G
APOSPC201380-5GEA 126 CHF
APOSPC201380-5G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658678
CAS-Nummer: 944401-69-8