6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201378-100MG PC201378-250MG
APOSPC201378-100MGEA 244 CHF
APOSPC201378-100MG APOSPC201378-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
MW: 220,579 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189868
CAS-Nummer: 932406-36-5