3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201375-100MG PC201375-250MG PC201375-1G
APOSPC201375-100MGEA 74.9 CHF
APOSPC201375-100MG APOSPC201375-250MG APOSPC201375-1G
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride 97%
3-(5-Fluoropyridin-2-yl)acrylic acid hydrochloride
Formel: C₈H₆FNO₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23135525
CAS-Nummer: 917760-91-9