3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201372-250MG PC201372-1G PC201372-5G
APOSPC201372-250MGEA 76.6 CHF
APOSPC201372-250MG APOSPC201372-1G APOSPC201372-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₄N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033155
CAS-Nummer: 914225-61-9