6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201365-100MG PC201365-250MG PC201365-1G
APOSPC201365-100MGEA 133 CHF
APOSPC201365-100MG APOSPC201365-250MG APOSPC201365-1G
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₅BrFNO
MW: 230,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16250437
CAS-Nummer: 893620-44-5