(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201363-250MG
PC201363-1G
PC201363-5G
APOSPC201363-250MGEA
48.8
CHF
APOSPC201363-250MG
APOSPC201363-1G
APOSPC201363-5G
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine
Formel:
C₇H₆BrF₂N MW: 222,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972477 CAS-Nummer: 887585-99-1 |