3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201362-1G PC201362-5G
APOSPC201362-1GEA 83.6 CHF
APOSPC201362-1G APOSPC201362-5G
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,102 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972451
CAS-Nummer: 887584-91-0