5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201357-100MG
PC201357-250MG
PC201357-1G
APOSPC201357-100MGEA
308
CHF
APOSPC201357-100MG
APOSPC201357-250MG
APOSPC201357-1G
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18256823 CAS-Nummer: 885588-17-0 |