6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201356-100MG
PC201356-250MG
PC201356-1G
APOSPC201356-100MGEA
173
CHF
APOSPC201356-100MG
APOSPC201356-250MG
APOSPC201356-1G
6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
6-Fluoro-1H-indol-4-amine
Formel:
C₈H₇FN₂ MW: 150,153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07357294 CAS-Nummer: 885518-25-2 |