(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201339-100MG PC201339-250MG PC201339-1G
APOSPC201339-100MGEA 107 CHF
APOSPC201339-100MG APOSPC201339-250MG APOSPC201339-1G
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₈FNO₂
MW: 157,142 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972415
CAS-Nummer: 874822-98-7