(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201337-100MG PC201337-1G PC201337-250MG
APOSPC201337-100MGEA 269 CHF
APOSPC201337-100MG APOSPC201337-1G APOSPC201337-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Formel: C₉H₁₂FNO·ClH
MW: 205,657 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06761862
CAS-Nummer: 870849-66-4