7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201326-250MG
PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA
36.8
CHF
APOSPC201326-250MG
APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09954940 CAS-Nummer: 858515-66-9 |