2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201323-100MG PC201323-250MG PC201323-1G
APOSPC201323-100MGEA 110 CHF
APOSPC201323-100MG APOSPC201323-250MG APOSPC201323-1G
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formel: C₇H₉FN₂
MW: 140,158 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031022
CAS-Nummer: 849937-80-0