5,7-Difluorochroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201320-250MG
PC201320-1G
PC201320-5G
APOSPC201320-250MGEA
158
CHF
APOSPC201320-250MG
APOSPC201320-1G
APOSPC201320-5G
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
5,7-Difluorochroman-4-one
Formel:
C₉H₆F₂O₂ MW: 184,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11518474 CAS-Nummer: 844648-22-2 |