4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201316-100MG PC201316-250MG
APOSPC201316-100MGEA 97.8 CHF
APOSPC201316-100MG APOSPC201316-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14584703
CAS-Nummer: 832735-56-5