1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201299-10G
PC201299-1G
PC201299-5G
APOSPC201299-10GEA
379
CHF
APOSPC201299-10G
APOSPC201299-1G
APOSPC201299-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,986 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18205960 CAS-Nummer: 741721-51-7 |