3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 99.4 CHF
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₄F₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835188
CAS-Nummer: 736990-88-8