5-Bromo-8-fluoroisoquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201279-100MG
PC201279-250MG
PC201279-1G
PC201279-5G
APOSPC201279-100MGEA
0
CHF
APOSPC201279-100MG
APOSPC201279-250MG
APOSPC201279-1G
APOSPC201279-5G
5-Bromo-8-fluoroisoquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN MW: 226,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18447885 CAS-Nummer: 679433-94-4 |