6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201272-100MG PC201272-250MG PC201272-1G
APOSPC201272-100MGEA 35.1 CHF
APOSPC201272-100MG APOSPC201272-250MG APOSPC201272-1G
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₄FN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17010087
CAS-Nummer: 633327-11-4