2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201271-100MG PC201271-250MG PC201271-1G
APOSPC201271-100MGEA 99.4 CHF
APOSPC201271-100MG APOSPC201271-250MG APOSPC201271-1G
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12196994
CAS-Nummer: 628691-85-0