2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201255-250MG PC201255-1G
APOSPC201255-250MGEA 45.6 CHF
APOSPC201255-250MG APOSPC201255-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol
Formel: C₉H₉F₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233111
CAS-Nummer: 446-65-1