2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201251-1G PC201251-5G
APOSPC201251-1GEA 87 CHF
APOSPC201251-1G APOSPC201251-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole
Formel: C₄HBrF₃NS
MW: 232,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14702712
CAS-Nummer: 41731-39-9