6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201249-250MG PC201249-1G PC201249-5G
APOSPC201249-250MGEA 97.5 CHF
APOSPC201249-250MG APOSPC201249-1G APOSPC201249-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,552 g/mol
MDL Number: MFCD18261725
CAS-Nummer: 401590-41-8