3,3,3-Trifluoro-2-methylpropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC201243-1G
APOSPC201243-1GEA
216
CHF
APOSPC201243-1G
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropanoic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₄H₅F₃O₂ MW: 142.077 g/mol Siedepunkt: 67 °C (5 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19228247 CAS-Nummer: 381-97-5 UN: 3265 ADR: 8 III |