5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201234-1G
PC201234-250MG
PC201234-5G
APOSPC201234-1GEA
200
CHF
APOSPC201234-1G
APOSPC201234-250MG
APOSPC201234-5G
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline
Formel:
C₁₃H₁₂FNO MW: 217,239 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00835609 CAS-Nummer: 342042-82-4 |