1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201212-100MG
PC201212-1G
PC201212-250MG
APOSPC201212-100MGEA
258
CHF
APOSPC201212-100MG
APOSPC201212-1G
APOSPC201212-250MG
1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
1-Chloro-7-fluorophthalazine
Formel:
C₈H₄ClFN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18432628 CAS-Nummer: 23928-56-5 |