5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201205-1G
PC201205-250MG
APOSPC201205-1GEA
241
CHF
APOSPC201205-1G
APOSPC201205-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₉H₈FNO MW: 165.164 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114877 CAS-Nummer: 230301-83-4 |