(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201202-1G
PC201202-250MG
PC201202-5G
APOSPC201202-1GEA
229
CHF
APOSPC201202-1G
APOSPC201202-250MG
APOSPC201202-5G
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09253714 CAS-Nummer: 224434-01-9 |