5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201197-100MG PC201197-1G PC201197-250MG
APOSPC201197-100MGEA 0 CHF
APOSPC201197-100MG APOSPC201197-1G APOSPC201197-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
MW: 237,649 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861552
CAS-Nummer: 1074764-69-4